Merck
704962
Sigma-Aldrich
4-Iodonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
Sinónimos:
1-Iodo-4-nitrobenzene-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H4INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
254.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
171-173 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
SCCCFNJTCDSLCY-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)