704393
Lithium tantalate
≥99.99%
Sinónimos:
Lithium tantalum trioxide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.99%
Formulario
powder
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Li+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/Li.3O.Ta/q+1;;;-1;
Clave InChI
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)