700851
(S)-Xyl-SDP
Sinónimos:
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −62.0°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
>300 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8)c56)c34
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
Clave InChI
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)