698423
Pentacene
triple-sublimed grade, ≥99.995% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.995% trace metals basis
Formulario
powder
calidad
triple-sublimed grade
mp
372-374 °C (subl.)
solubilidad
organic solvents: slightly soluble(lit.)
Energía orbital
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
rendimiento de la unidad OPV
ITO/pentacene/C60/BCP/Al
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=0.4-3 cm2/V·s)
cadena SMILES
c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
Clave InChI
SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.