Merck
697915
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
Oxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
97.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
57-61 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1cocn1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h1-3H
Clave InChI
JBWIIXBEPINWPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Nadia Q Haj et al.
ACS omega, 5(23), 13948-13954 (2020-06-23)
Recently, chemical modifications of chitosan (CS) have attracted the attention of scientific researchers due to its wide range of applications. In this research, chitin (CH) was extracted from the scales of Cyprinus carpio fish and converted to CS by three