696951
Metronidazole-(ethylene-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol-d4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
159-161 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
Clave InChI
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)