695718
(R)-3,3′-Bis(9-anthracenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Sinónimos:
(11bR)-2,6-Di-9-anthracenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
288-292 °C (D)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3CCC=Cc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6c7ccccc7cc8ccccc68)-c9c%10ccccc%10cc%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H31O4P/c49-53(50)51-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)52-53)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-5,7-17,19-28H,6,18H2,(H,49,50)
InChI key
SZKDXDJLUYHXLW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Artículos
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts