693863
Hydroxyapatite
nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic
Sinónimos:
HAP-Si, Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
solid
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
nanopowder
solid
contiene
5 wt. % silica as dopant
superficie
10-15 m2/g , typical
tamaño de partícula
<200 nm (BET)
mp
1100 °C (lit.)
densidad aparente
2‑6 g/cm3
cadena SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.