Merck
692670
Sigma-Aldrich
Pyruvic -2-13C acid( free acid)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH313COCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
89.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
densidad
1.281 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
Clave InChI
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)