687278
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
95%
Sinónimos:
(R)-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D −22±3°, c = 5 in methanol
mp
43-50 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?