686697
Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Sinónimos:
Chlorobis(o-tolyl)phosphine, Di(o-methylphenyl)phosphine chloride, Di-o-tolylchlorophosphine, Bis(2-methylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
63-67 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)