Merck
686557
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Isobutane-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CH13CH3
Peso molecular:
59.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
Clave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)