Merck
68522
Sigma-Aldrich
trans-4-Methyl-2-pentene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1719115
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.392
densidad
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)