683329
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
96%
Sinónimos:
6-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
120-124 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Clave InChI
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)