680133
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
74 °C/0.4 mmHg
mp
36-40 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1c(C)cccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.