679046
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C
mp
147-149 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c