678864
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
Sinónimos:
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
solid
bp
110 °C/5 mmHg
mp
34-38 °C
SMILES string
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
InChI key
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c