Merck
675156
Sigma-Aldrich
(R)-VANOL
97%
Sinónimos:
(R)-3,3′-Diphenyl-2,2′-bi-1-naphthol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
438.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +310°, c = 1 in chloroform
mp
200-204 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Oc1c(c(cc2ccccc12)-c3ccccc3)-c4c(O)c5ccccc5cc4-c6ccccc6
InChI
1S/C32H22O2/c33-31-25-17-9-7-15-23(25)19-27(21-11-3-1-4-12-21)29(31)30-28(22-13-5-2-6-14-22)20-24-16-8-10-18-26(24)32(30)34/h1-20,33-34H
Clave InChI
NDTDVKKGYBULHF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(R)-VANOL is a vaulted biaryl ligand that may be used in the following processes:
  • Transformation of 3-substituted cyclobutanones to enantiopure γ-butyrolactones via asymmetric Baeyer-Villiger Reaction in the presence of an aluminum catalyst.
  • Asymmetric aziridination of N-(4-(Methylsulfonyl)benzylidene)diphenylmethanamine to form (2S,3S)-ethyl 1-benzhydryl-3-(4-(methylsulfonyl)phenyl) aziridine-2-carboxylate.
  • Conjugate addition of terminal alkynes to 2-arylidene-1,3-diketones with high enantioselectivity in the presence of diethyl zinc.
VANOL has proven to be an excellent ligand in catalytic asymmetric Diels-Alder, imine aldol, and aziridination reactions.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Blay G, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(41), 12966-12969 (2012)
An efficient enantioselective synthesis of florfenicol via asymmetric aziridination.
Wang Z, et al.
Tetrahedron, 67(47), 9199-9203 (2011)
Vaulted biaryls: efficient ligands for the aluminum-catalyzed asymmetric Baeyer-Villiger reaction.
Bolm C, et al.
Synlett, 2004(09), 1619-1621 (2004)
Bao. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 3392-3392 (1996)
Su Yu et al.
Organic letters, 7(3), 367-369 (2005-01-28)
[reaction: see text] In an effort to develop a synthesis of the VAPOL ligand that avoids the use of a chromium carbene complex, a route was examined that involved the annulation of a naphthalene carboxamide via the method of Snieckus.
Contenido relacionado
The research areas of interest to the Wulff group include enantioselective catalysis, mechanisms of asymmetric catalysis, macromolecular chemistry, Fischer carbene complexes in organic synthesis and the total synthesis of natural products.