674516
1-Hexadecanethiol
99%
Sinónimos:
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
20-24 °C
densidad
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clave InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.