Merck
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
128569
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulario
solid
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
Clave InChI
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)