672564
2-(Di-tert-butyl-phosphino)-1-(2-methoxy-phenyl)-1H-pyrrole
95%
Sinónimos:
cataCXium® POMetB
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
Clave InChI
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.