671401
N-Boc-N′-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
95% (HPLC)
Sinónimos:
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl)ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H36N2O8/c1-19(2,3)29-18(25)21-9-5-11-27-13-15-28-14-12-26-10-4-8-20-16(22)6-7-17(23)24/h4-15H2,1-3H3,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
Clave InChI
RTHQDNQOODHVLK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.