667994
3-Methyl-2-furoic acid
97%
Sinónimos:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
134-138 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?