Merck
665622
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
139.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.379
bp
104-106 °C
densidad
1.210 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2
Clave InChI
VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)