662712
4-Amino-2-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
93-97 °C
cadena SMILES
Cc1cc(N)ccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?