661929
5-Methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
3-Cyano-5-methylpyridine, 5-Methylnicotinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
83-87 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1cncc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6/h2,4-5H,1H3
Clave InChI
VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)