Merck
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
2-(2-Naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-Naphthaleneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
207.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
InChI key
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)