659665
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 350, PLA average Mn 1,000
Sinónimos:
PEG-b-PLA
Formulario
solid
mol peso
PEG average Mn 350
PLA average Mn 1,000
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.