Merck
657204
Sigma-Aldrich
Sodium Octanoate-2,4,6,8-13C4
99 atom % 13C
Sinónimos:
Octanoic acid-2,4,6,8-13C4 sodium
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(CH213CH2)3CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
>300 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1;
Clave InChI
BYKRNSHANADUFY-VGFFGMLCSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)