650846
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-propanol
97%
Sinónimos:
(R)-1-O-Benzylpropylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.510 (lit.)
densidad
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>229.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 109.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?