645524
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
grado
technical grade
descripción
Residual water (≤12%)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
LPLC: suitable
superficie
500-600 m2/g , approx.
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
200-425 mesh
35-75 μm
tamaño de poro
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH
6.5-7.5
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?