Merck
644285
Sigma-Aldrich
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-toluenesulfonate
90%
Sinónimos:
Tri(ethylene glycol) monomethyl ether tosylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
318.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
90%
grupo funcional
ether
tosylate
cadena SMILES
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
Clave InChI
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)