641731
Titanium silicon oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Sinónimos:
Silicon titanate, Silicon titanium oxide, Titanium silicate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.8% trace metals basis
Formulario
nanopowder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
tamaño de partícula
<50 nm (BET)
densidad
3.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.Ti/c1-5(2,3)4;/q-4;+4
Clave InChI
CFRNXBBHKHHBQM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.