Documentos clave
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-succinamic acid dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution
10 wt. % in H2O
Sinónimos:
PAMAM-G4-COOH
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
Peso molecular:
20646.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
succinamic acid surface groups
Nivel de calidad
Formulario
solution
mol peso
generation 4
Características
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
concentración
10 wt. % in H2O
nº de grupos superficiales
64
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Contains 64 surface succinamic acid groups.
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
Envase
unit weight includes solvent
Información legal
Licensed for research use only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)