Merck
632007
Sigma-Aldrich
Isobutyric-d7 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
2-Methylpropionic-d7 acid
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD(CD3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
95.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D
Clave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-YYWVXINBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhesi Zhu et al.
Nucleic acids research, 49(1), 177-189 (2020-12-15)
Short-chain acylations of lysine residues in eukaryotic proteins are recognized as essential posttranslational chemical modifications (PTMs) that regulate cellular processes from transcription, cell cycle, metabolism, to signal transduction. Lysine butyrylation was initially discovered as a normal straight chain butyrylation (Knbu).