Merck
631280
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N
Número de CAS:
Peso molecular:
163.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
bp
235-236 °C (lit.)
densidad
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8,12H2,1-3H3
Clave InChI
MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francesc Yraola et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(21), 6197-6208 (2006-10-13)
Structure activity relationships for semicarbazide-sensitive amine oxidase/vascular adhesion protein-1 (SSAO/VAP-1) were studied using a library of arylalkylamine substrates, with the aim of contributing to the discovery of more efficient SSAO substrates. Experimental data were contrasted with computational docking studies, thereby