Merck
615897
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4 amine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CD2CD2NH2
Peso molecular:
125.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
197-200 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
Clave InChI
BHHGXPLMPWCGHP-KXGHAPEVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)