615668
Bufuralol-(t-butyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc2cccc(CC)c2o1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
Clave InChI
KJBONRGCLLBWCJ-WWMMTMLWSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)