614726
4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4,OD
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
117-119 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D/hD
Clave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-HXRFYODMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)