Merck
614092
Sigma-Aldrich
Dimethenamid-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Dimethenamid-d3(4-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D3H15ClNO2S
Peso molecular:
278.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formato
neat
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1csc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i1D3
Clave InChI
JLYFCTQDENRSOL-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)