Merck
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CO2NH4
Peso molecular:
80.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)