613800
Ethyl-d5-amine
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-ZBJDZAJPSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-37.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)