Merck
612979
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99,9 atom % D), TMS 0.1 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
NMR reference standard
Nivel de calidad
composición
TMS, 0.1%
concentración
1% in acetone-d6 (99,9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
1H line shape
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)