Merck
612758
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.4% in chloroform-d (99.8 atom %), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
concentración
0.4% in chloroform-d (99.8 atom %)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
1H sensitivity
Cantidad
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)