612332
Dimethyl-d6 disulfide
98 atom % D
Sinónimos:
Methyl-d6 disulfide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
109 °C (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])SSC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
WQOXQRCZOLPYPM-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Upper respiratory tract
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?