609153
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic acid-15N,γ-O-t-butyl ester, L-Glutamic acid-15N N-Fmoc,γ-O-t-butyl ester
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D -4.21°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
técnicas
bio NMR: suitable
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
Clave InChI
OTKXCALUHMPIGM-HWAMHAJJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)