607282
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Sinónimos:
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3OD
Peso molecular:
34.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
densidad
0.840 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)