Merck
606901
Sigma-Aldrich
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC6H6O3
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
158-161 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
Clave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)