606510
Anisole-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methoxy(benzene-13C6)
About This Item
Fórmula lineal:
13C6H5OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?