Merck
605662
Sigma-Aldrich
Valeric acid-5-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Pentanoic acid-5-13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
bp
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1+1
Clave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)